Få mere at vide
N8-Acetylspermidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N8-Acetylspermidine Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N3O/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 187.1685 |
| Procent renhed | >95% |