Få mere at vide
N8-Acetylspermidine dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
N8-Acetylspermidine dihydrochloride is a polyamine.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N8-Acetylspermidine dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 34450-15-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H23Cl2N3O |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (384.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (192.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(NCCCCNCCCN)=O.Cl.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.2 |
| Vis mere |