Få mere at vide
Honeywell™ N7700 Halvmaske Respirator Twin
Artikelnummer. 15846845
Skift visning
Størrelse:
Lille
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15846845 Lille Hver
1 options
Artikelnummer. 15846845 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. N65770031
Antal Pris
1 270.00 DKK / Pakke med 1
12 269.68 DKK / Pakke med 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
N7700 højtydende dobbeltfilterhalvmasker er lette med et lavprofils ergonomisk design for en god pasform og bærekomfort. Det unikke vugge pandebånd og bærestykke giver nem justering. Den konturformede omvendte forsegling giver en fremragende ansigtsforsegling, der ikke vil forårsage ubehag.
  • PPE Kategori III
  • EN 140, CE Cert 250 - 7700 Respir - Dec 2007
  • 100% silikone hypoallergen ansigtsstykke - ekstra komfort
  • Enkelt enheds firepunktssele med halsrem - Nem at bruge, ergonomisk design og forbedret affjedringssystem passer perfekt oven på hovedet og giver et højt niveau af komfort
  • Reduceret dødt luftrum - mindre genindåndet udåndingsluft
  • Hurtig at skille ad og rengøre, med udskiftelige dele - nem vedligeholdelse
  • Overlegen udåndingsventil tillader mere ånde at blive udåndet - arbejdere føler sig køligere og mere komfortable
  • Variabel tykkelse i tætningsområdet passer til næseryggen - forbedret komfort og pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE CAT III, EN 140
Certificeringer (EN) EN 140
Tilslutningstype Gevind Rd40
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Filtertype Klasse 1
Produkttype Halvmaske respirator
Størrelse Lille
Med udåndingsventil Ja
Ansigtsstykke materiale 100% silikone
Til brug med (applikation) Laboratorier, medicinalindustri - udsættelse for aerosoler indeholdende bakterier eller vira, håndtering af pulvere, renrum, olie- og gasindustri - håndtering af kemikalier, hvor der ikke er risiko for sprøjt (gasdetektion).
Halsrem Ja
Remfastgørelsestype Enkelt enheds firepunktssele med nakkestrop