Få mere at vide
N7-(2-Hydroxyethyl)guanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N7-(2-Hydroxyethyl)guanine |
| CAS | 53498-52-5 |
| Molekylær formel | C7 H9 N5 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,7-dihydro-7-(2-hydroxyethyl)-6H-purin-6-one, 7-(2-Hydroxyethyl)guanine, 7-(β-Hydroxyethyl)guanine, NSC 637506 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5O2/c8-7-10-5-4(6(14)11-7)12(1-2-13)3-9-5/h3,13H,1-2H2,(H3,8,10,11,14) |
| SMIL | NC1=Nc2ncn(CCO)c2C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-7-(2-hydroxyethyl)-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.18 |
| Formel vægt | 195.0756 |