Få mere at vide
N7-(2-Hydroxyethyl)guanine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N7-(2-Hydroxyethyl)guanine-d4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5O2/c8-7-10-5-4(6(14)11-7)12(1-2-13)3-9-5/h3,13H,1-2H2,(H3,8,10,11,14)/i1D2,2D2 |
| Formel vægt | 199.1007 |