Få mere at vide
N7-[(2-Hydroxyethoxy)methyl)guanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one |
| CAS | 91702-61-3 |
| Molekylær formel | C8 H11 N5 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)13(3-10-6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15) |
| SMIL | NC1=Nc2ncn(COCCO)c2C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-7-(2-hydroxyethoxymethyl)-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.2 |
| Formel vægt | 225.0862 |