missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine, TRC

Artikelnummer. 30356558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356558 50 mg
30356430 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17587550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 163734-06-3
Molekylær formel C8 H10 N6 O3
Molekylvægt (g/mol) 238.2
IUPAC navn 3-(2-amino-6-oxo-1H-purin-7-yl)-2-hydroxypropanamide
SMIL NC(=O)C(O)Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10N6O3/c9-5(16)3(15)1-14-2-11-6-4(14)7(17)13-8(10)12-6/h2-3,15H,1H2,(H2,9,16)(H3,10,12,13,17)
Formel vægt 238.0814
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.