missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N6O3/c9-5(16)3(15)1-14-2-11-6-4(14)7(17)13-8(10)12-6/h2-3,15H,1H2,(H2,9,16)(H3,10,12,13,17) |
| Formel vægt | 238.0814 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?