missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N7-(2’,3’,4’-Trihydroxybutyl)guanine, >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N7-(2',3',4'-Trihydroxybutyl)guanine |
| CAS | 93905-80-7 |
| Molekylær formel | C9H13N5O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,7-dihydro-7-(2,3,4-trihydroxybutyl)-6H-purin-6-one, N-7-(2’,3’,4’-Trihydroxybut-1'-yl)guanine, 7-(2,3,4-Trihydroxybutyl)guanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(18)13-9)14(3-11-7)1-4(16)5(17)2-15/h3-5,15-17H,1-2H2,(H3,10,12,13,18) |
| SMIL | C1=NC2=C(N1CC(C(CO)O)O)C(=O)N=C(N2)N |
| IUPAC navn | 2-amino-7-(2,3,4-trihydroxybutyl)-3H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.23 |
| Formel vægt | 255.0968 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?