Få mere at vide
N6-Trifluoracetyl-L-lysin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-Trifluoroacetyl-L-lysine |
| CAS | 10009-20-8 |
| Molekylær formel | C8H13F3N2O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N6-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-lysine, N6-(Trifluoroacetyl)lysine, Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine, Nω-(Trifluoroacetyl)-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-4-2-1-3-5(12)6(14)15/h5H,1-4,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.2 |
| Formel vægt | 242.0878 |