Få mere at vide
N6-Trifluoracetyl-L-lysin, TRC
Artikelnummer. 30453120
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30453120 5 g
1 options
Artikelnummer. 30453120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7885005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N6-Trifluoroacetyl-L-lysine
CAS 10009-20-8
Molekylær formel C8H13F3N2O3
Mængde 5 g
Synonym N6-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-lysine, N6-(Trifluoroacetyl)lysine, Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine, Nω-(Trifluoroacetyl)-L-lysine
InChI formel InChI=1S/C8H13F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-4-2-1-3-5(12)6(14)15/h5H,1-4,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t5-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 242.2
Formel vægt 242.0878