Få mere at vide
N6-Trifluoracetyl-L-lysin N-Carboxyanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30457283
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30457283 10 g
1 options
Artikelnummer. 30457283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT78853010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N6-Trifluoroacetyl-L-lysine N-Carboxyanhydride
CAS 42267-27-6
Molekylær formel C9 H11 F3 N2 O4
Mængde 10 g
Synonym Acetamide','N-[4-[(4S)-2,5-dioxo-4-oxazolidinyl]butyl]-2,2,2-trifluoro-, Acetamide','N-[4-(2,5-dioxo-4-oxazolidinyl)butyl]-2,2,2-trifluoro-','(S)-, N-[4-[(4S)-2,5-Dioxo-4-oxazolidinyl]butyl]-2,2,2-trifluoroacetamide, N-Trifluoroacetyl-L-lysine N-carboxyanhydride, Nε-Trifluoroacetyl-L-lysine N-carboxyanhydride
InChI formel InChI=1S/C9H11F3N2O4/c10-9(11,12)7(16)13-4-2-1-3-5-6(15)18-8(17)14-5/h5H,1-4H2,(H,13,16)(H,14,17)/t5-/m0/s1
SMIL FC(F)(F)C(=O)NCCCC[C@@H]1NC(=O)OC1=O
IUPAC navn N-[4-[(4S)-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-4-yl]butyl]-2,2,2-trifluoracetamid
Molekylvægt (g/mol) 268.19
Formel vægt 268.0671