Få mere at vide
N6-Succinyl Adenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-Succinyl Adenosine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O8/c20-2-6-9(23)10(24)13(27-6)19-4-17-8-11(15-3-16-12(8)19)18-5(14(25)26)1-7(21)22/h3-6,9-10,13,20,23-24H,1-2H2,(H,21,22)(H,25,26)(H,15,16,18)/t5-,6+,9+,10+,13-/m0/s1 |
| Formel vægt | 383.1077 |