Få mere at vide
N6-Succinyl Adenosine-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-Succinyl Adenosine-13C4 |
| CAS | 1923744-27-7 |
| Molekylær formel | 13C4 C10 H17 N5 O8 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)-L-aspartic Acid-13C4, 6-(1,2-Dicarboxyethylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine-13C4, (S)-N-(1,2-Dicarboxyethyl)adenosine, Succinoadenosine-13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O8/c20-2-6-9(23)10(24)13(27-6)19-4-17-8-11(15-3-16-12(8)19)18-5(14(25)26)1-7(21)22/h3-6,9-10,13,20,23-24H,1-2H2,(H,21,22)(H,25,26)(H,15,16,18)/t5-,6+,9+,10+,13+/m0/s1/i1+1,5+1,7+1,14+1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N[13C@@H]([13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O)ncnc23 |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]amino](1,2,3,4-13C4)butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.284 |
| Formel vægt | 387.121 |