Få mere at vide
N6,O2'-Dimethyladenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6,O2'-Dimethyladenosine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O4/c1-13-10-7-11(15-4-14-10)17(5-16-7)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h4-6,8-9,12,18-19H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 295.1281 |
| Procent renhed | >95% |