Få mere at vide
N6,N6-Dimethyladenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16410067
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16410067 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16410067 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101984
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress N6,N6-Dimethyladenosine is a modified ribonucleoside previously found in rRNA, and also exhibits in mycobacterium bovis Bacille Calmette-Guérin tRNA.
N6,N6-Dimethyladenosine is a modified ribonucleoside previously found in rRNA, and also exhibits in mycobacterium bovis Bacille Calmette-Guérin tRNA.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N6,N6-Dimethyladenosine
CAS 2620-62-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H17N5O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (423.31 mM)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N(C)C)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Formel vægt 295.29
Procent renhed 99.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation