missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N6-[N2,N6-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysyl]-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-[N2,N6-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysyl]-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine |
| CAS | 51513-72-5 |
| Molekylær formel | C27H50N4O9 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N6-[N2,N6-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysyl]-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine, N1-(tert-Butoxycarbonyl)-N6-[N1,N6-bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl]-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C27H50N4O9/c1-25(2,3)38-22(35)29-17-13-10-14-18(30-23(36)39-26(4,5)6)20(32)28-16-12-11-15-19(21(33)34)31-24(37)40-27(7,8)9/h18-19H,10-17H2,1-9H3,(H,28,32)(H,29,35)(H,30,36)(H,31,37)(H,33,34)/t18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-6-[[(2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoyl]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 574.71 |
| Formel vægt | 574.3578 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?