missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-Methyladenosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448976
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448976 100 mg
16432346 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16448976 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0086

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress N6-Methyladenosine is the most prevalent internal (non-cap) modification present in the messenger RNA (mRNA) of all higher eukaryotes. N6-Methyladenosine can modifies viral RNAs and has antiviral activities.

N6-Methyladenosine is the most prevalent internal (non-cap) modification present in the messenger RNA (mRNA) of all higher eukaryotes. N6-Methyladenosine can modifies viral RNAs and has antiviral activities.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-Methyladenosine
Fysisk form Solid
CAS 1867-73-8
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15N5O4
Synonym 6-Methyladenosine N-Methyladenosine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (110.21 mM)
SMIL CNC1=C(N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 281.27
Formel vægt 281.27
Procent renhed 97.35%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.