missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-methyladenosine (m6A) Antibody (7N6C7) [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498489 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498489 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498489 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP333194APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Non-species specific samples. It is validated for ELISA,Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen N6-methyladenosine (m6A)
Applikationer ELISA, Dot Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 7N6C7
Konjugeret APC
Formulering PBS
Gene Alias (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine
Værtsarter Mouse
Immunogen Chemical compounds corresponding to N6-methyladenosine (m6A).
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter Non-species specific
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.