missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-Methyladenosine-d3, TRC

Artikelnummer. 30480491
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480491 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27589725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-Methyladenosine-d3
CAS 139896-43-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C11H12D3N5O4
Mængde 25 mg
Synonym 6-Methyladenosine-d3, 6-Methylamino-9-β-D-ribofuranosylpurine-d3, 6-Methylaminopurine D-riboside-d3, 6-Methylaminopurine ribonucleoside-d3, 6-Methylaminopurine riboside-d3, 9-β-D-Ribofuranosyl-N6-methylaminopurine-d3, N-Methyladenosine-d3, N6-Methyladenosine-d3, m6A
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O4/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11,17-19H,2H2,1H3,(H,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1/i1D3
SMIL OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CN=C3NC([2H])([2H])[2H])=C3N=C2)O1
Molekylvægt (g/mol) 284.29
Formel vægt 284.1312
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.