missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-Methyladenosine-5'-monophosphate, TRC

Artikelnummer. 30478476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478476 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2758985MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-Methyladenosine-5'-monophosphate Sodium Salt
CAS 4229-50-9
Molekylær formel C11H16N5O7P
Mængde 5 mg
Synonym 5′-Adenylic acid','N-methyl- (9CI','ACI), Adenine','N6-methyl-9-β-D-ribofuranosyl-','5′-phosphate (6CI), Adenosine','N-methyl-','5′-(dihydrogen phosphate) (8CI), Adenosine','N-methyl-','5′-phosphate (7CI), N-Methyl-5′-adenylic acid (ACI), 6-Methyladenosine 5′-monophosphate, 6-Methylaminopurine ribotide, N6-Methyl-5′-AMP, N6-Methyl-AMP, N6-Methyladenosine 5′-monophosphate, N6-Methyladenosine 5′-phosphate, N6-Methyladenylic acid
InChI formel InChI=1S/C11H16N5O7P/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(18)7(17)5(23-11)2-22-24(19,20)21/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
SMIL CNC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)COP(O)(O)=O)O)O
IUPAC navn ((2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-(methylamino)-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 361.25
Formel vægt 361.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.