Få mere at vide
N6-Methyl-N6-threonylcarbamoyladenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-Methyl-N6-threonylcarbamoyladenosine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N6O8/c1-6(24)8(15(27)28)20-16(29)21(2)12-9-13(18-4-17-12)22(5-19-9)14-11(26)10(25)7(3-23)30-14/h4-8,10-11,14,23-26H,3H2,1-2H3,(H,20,29)(H,27,28)/t6-,7-,8+,10-,11-,14-/m1/s1 |
| Formel vægt | 426.1499 |