Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N6-methyl-2'-deoxyadenosin, 99 %
Artikelnummer. 15426669
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426669 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15426669 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64961.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 2002-35-9 | C11H15N5O3 | 265,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2002-35-9
Molekylær formel C11H15N5O3
Molekylvægt (g/mol) 265.27
MDL nummer MFCD00055999
InChI nøgle DYSDOYRQWBDGQQ-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 168948
ChEBI CHEBI:7417
SMIL CNC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N6-Methyl-2'-deoxyadenosine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Synonym n6-methyl-2'-deoxyadenosine, n6-me-dado, n 6-me-dado, adenosine, 2'-deoxy-n-methyl, unii-48qzw2ir9h, 2r,3s,5r-2-hydroxymethyl-5-6-methylamino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-3-ol, n 6-methyl-2'-deoxyadenosine, n6-methyldeoxyadenosine, 2'-deoxy-n6-methylado, 48qzw2ir9h
Opløselighedsinformation Vandopløselig
IUPAC navn (2R,3S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-(methylamino)purin-9-yl]oxolan-3-ol
Formel vægt 265.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver