missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-Lauroyl Cordycepin, TRC

Artikelnummer. 30468276
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468276 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1855001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-Lauroyl Cordycepin
CAS 77378-06-4
Molekylær formel C22H35N5O4
Mængde 1 mg
Synonym 3'-Deoxy-N-(1-oxododecyl)adenosine
InChI formel InChI=1S/C21H35N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-19(27)22-18-12-13-24(21(28)23-18)20-17(26)14-16(15-25)29-20/h12-13,16-17,20,25-26H,2-11,14-15H2,1H3,(H,22,23,27,28)/t16-,17+,20+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)C[C@H]2O
IUPAC navn N-[1-[(2R,3R,5S)-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]dodecanamide
Molekylvægt (g/mol) 433.54
Formel vægt 409.2577
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.