Få mere at vide
N6-Isopentenyladenosine-5'-monophosphate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-Isopentenyladenosine-5'-monophosphate Sodium Salt |
| CAS | 128030-99-9 |
| Molekylær formel | C15H22N5O7P . x(Na) |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-5'-adenylic Acid Sodium Salt, 6-(2-Isopentenyl)adenosine 5'-Monophosphate Sodium Salt, Isopentenyladenine Ribotide Sodium Salt, Isopentenyladenosine 5'-Phosphate Sodium Salt, Isopentenyladenosine-5'-monophosphate Sodium Salt, N-(3-Methylbut-2-enyl)adenosine-5'-monophosphate Sodium Salt, N6-(2-Isopentenyl)adenosine 5'-Monophosphate Sodium Salt, NSC 268226 Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N5O7P.Na/c1-8(2)3-4-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(22)11(21)9(27-15)5-26-28(23,24)25;/h3,6-7,9,11-12,15,21-22H,4-5H2,1-2H3,(H,16,17,18)(H2,23,24,25);/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](N2C=3C(N=C2)=C(NCC=C(C)C)N=CN3)O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@H]1O.[Na] |
| IUPAC navn | ((2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-((3-methylbut-2-en-1-yl)amino)-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate, sodium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.34 |