Få mere at vide
N6-(Hydroxymethyl)adenosine (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-(Hydroxymethyl)adenosine |
| CAS | 98897-14-4 |
| Molekylær formel | C11H15N5O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-(6-((hydroxymethyl)amino)-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diol, N-(Hydroxymethyl)adenosine; |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O5/c17-1-5-7(19)8(20)11(21-5)16-3-14-6-9(15-4-18)12-2-13-10(6)16/h2-3,5,7-8,11,17-20H,1,4H2,(H,12,13,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CN=C3NCO)=C3N=C2)O[C@@H]1CO |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-(hydroxymethylamino)purin-9-yl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.27 |
| Formel vægt | 297.1073 |