Få mere at vide
N6-Hydroxymethyl Adefovir Dipivoxil, Mikromol
Artikelnummer. 30461470
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461470 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461470 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3505.010025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N6-Hydroxymethyl Adefovir Dipivoxil, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adefovir Impurity 5 (N6-Hydroxymethyl)
CAS 323201-04-3
Analyt- eller komponentnavne Adefovir Impurity 5 (N6-Hydroxymethyl)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H34 N5 O9 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[2-[6-[(hydroxymethyl)amino]-9H-purin-9-yl]ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene) ester (9CI), N6-Hydroxymethyl Adefovir Dipivoxil, [2,2-dimethylpropanoyloxymethoxy-[2-[6-(hydroxymethylamino)purin-9-yl]ethoxymethyl]phosphoryl]oxymethyl 2,2-dimethylpropanoate, N6-Hydroxymethyl Adefovir Dipivoxil
InChI formel InChI=1S/C21H34N5O9P/c1-20(2,3)18(28)32-12-34-36(30,35-13-33-19(29)21(4,5)6)14-31-8-7-26-10-24-15-16(25-11-27)22-9-23-17(15)26/h9-10,27H,7-8,11-14H2,1-6H3,(H,22,23,25)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(NCO)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn [2,2-dimethylpropanoyloxymethoxy-[2-[6-(hydroxymethylamino)purin-9-yl]ethoxymethyl]phosphoryl]oxymethyl 2,2-dimethylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 531.4965
Mængde 25 mg
Formel vægt 531.2094 g/mol