missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-Ethyladenosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16460837
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16460837 50 mg 50mg
16424538 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16460837 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111809

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress N6-Ethyladenosine is an adenosine derivative, acts as a Adenosine receptor agonist, with Kis of 4.9 and 4.7 nM for hA1AR and hA3AR, respectively.

N6-Ethyladenosine is an adenosine derivative, acts as a Adenosine receptor agonist, with Kis of 4.9 and 4.7 nM for hA1AR and hA3AR, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-Ethyladenosine
CAS 14357-08-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H17N5O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (282.20 mM)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Formel vægt 295.29
Procent renhed 99.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.