Få mere at vide
N6-Etheno 2'-deoxyadenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427227
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16427227 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16427227 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111646
MedChemExpress N6-Etheno 2'-deoxyadenosine is a reactive oxygen species (ROS)/reactive nitrogen species (RNS)-induced DNA oxidation product, used as a biomarker to evaluate chronic inflammation and lipid peroxidation in animal or human tissues.
N6-Etheno 2'-deoxyadenosine is a reactive oxygen species (ROS)/reactive nitrogen species (RNS)-induced DNA oxidation product, used as a biomarker to evaluate chronic inflammation and lipid peroxidation in animal or human tissues.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N6-Etheno 2'-deoxyadenosine
CAS 68498-25-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H13N5O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation H2O : 7.14 mg/mL (25.94 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL O[C@@H](C1)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=N2)C3=C2C4=NC=CN4C=N3
Molekylvægt (g/mol) 275.26
Formel vægt 275.26
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus