Få mere at vide
Tocris Bioscience™ N6-Cyclopentyladenosine
Beskrivelse
Potent and selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 2.3, 790 and 43 nM for human A1, A2A and A3 receptors respectively; EC50 = 18600 nM for hA2B). Centrally active following systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-Cyclopentyladenosine |
| CAS | 41552-82-3 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C15H21N5O4 |
| Formel vægt | 335.36 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.364 |