Få mere at vide
N6-Cyclohexyladenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493657
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493657 50 mg
16477648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16493657 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18939
MedChemExpress N6-Cyclohexyladenosine is a selective A1 receptor agonist (EC50 = 8.2 nM).
N6-Cyclohexyladenosine is a selective A1 receptor agonist (EC50 = 8.2 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N6-Cyclohexyladenosine
CAS 36396-99-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H23N5O4
Mængde 50 mg
Synonym CHA
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (286.22 mM)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NC4CCCCC4)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 349.38
Formel vægt 349.38
Procent renhed 99.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation