missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-Carbobenzyloxy-N2,N2-bis(carboxymethyl)-L-lysine, TRC

Artikelnummer. 30367270
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367270 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1759351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-Carbobenzyloxy-N2,N2-bis(carboxymethyl)-L-lysine
CAS 113231-04-2
Molekylær formel C18H24N2O8
Mængde 1 g
Synonym N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine
InChI formel InChI=1S/C18H24N2O8/c21-15(22)10-20(11-16(23)24)14(17(25)26)8-4-5-9-19-18(27)28-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14H,4-5,8-12H2,(H,19,27)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)/t14-/m0/s1
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCCC[C@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 396.39
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.