Få mere at vide
N6-Carbobenzyloxy-L-lysine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-Carbobenzyloxy-L-lysine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 6366-70-7 |
| Molekylær formel | C21H27ClN2O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N6-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, N6-Carbobenzoxy-L-lysine Benzyl Ester Hydrochloride, NSC 88180 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O4.ClH/c22-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)13-7-8-14-23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.9 |
| Formel vægt | 406.1659 |