missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N6-[Bis(ethylamino)methylene]-D-lysine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-[Bis(ethylamino)methylene]-D-lysine |
| CAS | 98500-82-4 |
| Molekylær formel | C11 H24 N4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Homoarginine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24N4O2/c1-3-13-11(14-4-2)15-8-6-5-7-9(12)10(16)17/h9H,3-8,12H2,1-2H3,(H,16,17)(H2,13,14,15)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | CCNC(=NCCCC[C@@H](N)C(=O)O)NCC |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-6-[bis(ethylamino)methylideneamino]hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.334 |
| Formel vægt | 244.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?