Få mere at vide
N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysin, TRC
Artikelnummer. 30341464
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30341464 250 g
1 options
Artikelnummer. 30341464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB286220250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysine
CAS 1155-64-2
Molekylær formel C14H20N2O4
Mængde 250 g
Synonym N6-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, N-epsilon-Benzoyloxycarbonyllysine
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 280.32
Formel vægt 280.1423