Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N6-benzyladenosin
Artikelnummer. 17201146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17201146 5 g
1 options
Artikelnummer. 17201146 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226420050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 357.36
Produkttype N6-benzyladenosin
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed aq. soln.: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, aq. hcl/ethanol, vandig. naoh/etha, nej