missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-Benzyl-5’-ethylcarboxamido Adenosine, TRC

Artikelnummer. 30346568
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346568 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27655025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-Benzyl-5'-ethylcarboxamido Adenosine
CAS 152918-32-6
Molekylær formel C20 H24 N6 O4
Mængde 25 mg
Synonym N6-Benzyl-5-Ethylcarboxamido Adenosine
InChI formel InChI=1S/C20H24N6O4/c1-2-14(27)21-9-13-16(28)17(29)20(30-13)26-11-25-15-18(23-10-24-19(15)26)22-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13,16-17,20,28-29H,2,8-9H2,1H3,(H,21,27)(H,22,23,24)/t13-,16-,17-,20-/m1/s1
SMIL CCC(=O)NC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
IUPAC navn N-[[(2R,3S,4R,5R)-5-[6-(benzylamino)purin-9-yl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl]propanamide
Molekylvægt (g/mol) 412.44
Formel vægt 412.1859
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.