Få mere at vide
N6-Benzoyladenin, TRC
Artikelnummer. 30308945
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30308945 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30308945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA281768500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N6-Benzoyladenine
CAS 4005-49-6
Molekylær formel C12H9N5O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N5O/c18-12(8-4-2-1-3-5-8)17-11-9-10(14-6-13-9)15-7-16-11/h1-7H,(H2,13,14,15,16,17,18)
SMIL O=C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
IUPAC navn N-(7H-purin-6-yl)benzamid
Molekylvægt (g/mol) 239.23
Formel vægt 239.0807