Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N6-benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluor-2'-deoxyadenosin-3'-(2-cyanoethyldiisopropylphosphoramidit), 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyadenosine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosp |
| CAS | 136834-22-5 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C47H51FN7O7P |
| MDL nummer | MFCD12912392 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2r,3r,4r,5r-5-6-benzamido-9h-purin-9-yl-2-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-fluorotetrahydrofuran-3-yl 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, 2'-f-bz-ra, dmt-2'fluoro-da bz amidite, 2'-fluoro-n6-bz-5'-o-dmt-2'-da-3'-ce-phosphoramidite, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-2-cyanoethoxy diisopropylamino phosphanyl oxy-3-fluorooxolan-2-yl purin-6-yl benzamide, n-benzoyl-5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoroadenosine 3'-2-cyanoethyl n,n-bis 1-methylethyl phosphoramidite |
| InChI nøgle | NZDMBUCNULHYQM-JRJFZAHINA-N |
| SMIL | COC1=CC=C(C=C1)C(O[C@@H]1[C@@H](COP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)O[C@H]([C@@H]1F)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1 |
| IUPAC navn | N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-[2-cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxy-3-fluoroxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamid |
| Vis mere |