Få mere at vide
N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine |
| CAS | 64325-78-6 |
| Molekylær formel | C38H35N5O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxyadenosine, 5'-O-(Dimethoxytrityl)-N-benzoyldeoxyadenosine, 5'-O-(Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, N6-Benzoyl-5'-O-(dimethoxytrityl)deoxyadenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C38H35N5O6/c1-46-29-17-13-27(14-18-29)38(26-11-7-4-8-12-26,28-15-19-30(47-2)20-16-28)48-22-32-31(44)21-33(49-32)43-24-41-34-35(39-23-40-36(34)43)42-37(45)25-9-5-3-6-10-25/h3-20,23-24,31-33,44H,21-22H2,1-2H3,(H,39,40,42,45)/t31-,32+,33+/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7 |
| IUPAC navn | N-[9-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 657.71 |
| Formel vægt | 657.2587 |