Få mere at vide
N6-[(Allylamino]carbonothioyl]lysine-13C6,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-[(Allylamino)carbonothioyl]lysine-13C6,15N2 |
| CAS | 1609243-41-5 |
| Molekylær formel | C413C6H19N15N2O2S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | AITC-[13C6,15N2]Lys |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N3O2S/c1-2-6-12-10(16)13-7-4-3-5-8(11)9(14)15/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t8-/m0/s1/i3+1,4+1,5+1,7+1,8+1,9+1,11+1,13+1 |
| SMIL | S=C(NCC=C)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(15N)azanyl-6-(prop-2-enylcarbamothioyl(15N)amino)(1,2,3,4,5,6-13C6)hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.28 |