Få mere at vide
N6-({[3-(Methylsulfinyl)propyl]amino}carbonothioyl)lysine (SFN-Lys), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-(((3-(Methylsulfinyl)propyl)amino)carbonothioyl)lysine (SFN-Lys) |
| CAS | 1211456-38-0 |
| Molekylær formel | C12 H25 N3 O3 S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N6-[[[4-(Methylsulfinyl)butyl]amino]thioxomethyl]-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25N3O3S2/c1-20(18)9-5-4-8-15-12(19)14-7-3-2-6-10(13)11(16)17/h10H,2-9,13H2,1H3,(H,16,17)(H2,14,15,19)/t10-,20?/m0/s1 |
| SMIL | C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)(NCCCCS(C)=O)=S |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-6-(4-methylsulfinylbutylcarbamothioylamino)hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.48 |
| Formel vægt | 323.1337 |