Få mere at vide
N6-(2-Phenylethyl)adenosine, MedChemExpress
Beskrivelse
N6-(2-Phenylethyl)adenosine (N6-Phenethyladenosine), an adenosine derivative, is a potent adenosine receptors (AR) agonist with Ki values of 11.8 nM, 30.1 nM, 0.63 nM for rat A1AR, human A1AR and hA3AR, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-(2-Phenylethyl)adenosine |
| CAS | 20125-39-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21N5O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N6-Phenethyladenosine N6-Phenylethyladenosine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (269.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CC=CC=C4)O1)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.39 |
| Vis mere |