Få mere at vide
N6-(2-Hydroxyethyl)-2'-deoxyadenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-(2-Hydroxyethyl)-2'-deoxyadenosine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O4/c18-2-1-13-11-10-12(15-5-14-11)17(6-16-10)9-3-7(20)8(4-19)21-9/h5-9,18-20H,1-4H2,(H,13,14,15)/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| Formel vægt | 295.1281 |