missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-(2-Chloro-6-methyl-4-pyrimidinyl)-2-methyl-4,6-quinolinediamine, TRC

Artikelnummer. 30349987
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349987 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC85280010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-(2-Chloro-6-methyl-4-pyrimidinyl)-2-methyl-4,6-quinolinediamine
CAS 852808-01-6
Molekylær formel C15H14ClN5
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14ClN5/c1-8-5-12(17)11-7-10(3-4-13(11)18-8)20-14-6-9(2)19-15(16)21-14/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,20,21)
SMIL Cc1cc(Nc2ccc3nc(C)cc(N)c3c2)nc(Cl)n1
IUPAC navn 6-N-(2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yl)-2-methylquinoline-4,6-diamine
Molekylvægt (g/mol) 299.76
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.