Få mere at vide
N6-[2-(2-Furanyl)-2-oxoethyl]-L-lysine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30012009
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012009 5 mg
30009377 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8640255MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 157974-36-2
Molekylær formel C12H20Cl2N2O4
Molekylvægt (g/mol) 327.2
Synonym (S)-2-Amino-6-((2-(furan-2-yl)-2-oxoethyl)amino)hexanoic Acid Dihydrochloride
SMIL OC([C@@H](N)CCCCNCC(C1=CC=CO1)=O)=O.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N6-[2-(2-Furanyl)-2-oxoethyl]-L-lysine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O4.2ClH/c13-9(12(16)17)4-1-2-6-14-8-10(15)11-5-3-7-18-11;;/h3,5,7,9,14H,1-2,4,6,8,13H2,(H,16,17);2*1H/t9-;;/m0../s1