Få mere at vide
N6-[2-(2-Furanyl)-2-oxoethyl]-L-lysine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-[2-(2-Furanyl)-2-oxoethyl]-L-lysine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O4.2ClH/c13-9(12(16)17)4-1-2-6-14-8-10(15)11-5-3-7-18-11;;/h3,5,7,9,14H,1-2,4,6,8,13H2,(H,16,17);2*1H/t9-;;/m0../s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |