missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-5-hydroxy-lysine, TRC

Artikelnummer. 30379467
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379467 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD533763250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-5-hydroxy-lysine
CAS 305820-28-4
Molekylær formel C11 H22 N2 O5
Mængde 250 mg
Synonym 2-Amino-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-hydroxyhexanoic Acid, N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-5-hydroxylysine
InChI formel InChI=1S/C11H22N2O5/c1-11(2,3)18-10(17)13-6-7(14)4-5-8(12)9(15)16/h7-8,14H,4-6,12H2,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)CCC(N)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-5-hydroxy-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 262.303
Formel vægt 262.153
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.