Få mere at vide
N5-(5-Hydroxy-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-L-ornithine Hydrochloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N5-(5-Hydroxy-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-L-ornithine Hydrochloride Hydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N4O3/c1-6-9(16)7(2)15-11(14-6)13-5-3-4-8(12)10(17)18/h8,16H,3-5,12H2,1-2H3,(H,17,18)(H,13,14,15)/t8-/m0/s1 |
| Formel vægt | 254.1379 |
| Procent renhed | >95% |