Få mere at vide
N5-(1-Iminoethyl) L-Ornithine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-N5-(1-Iminoethyl) Ornithine, Hydrochloride |
| CAS | 150403-88-6 |
| Molekylær formel | C7 H15 N3 O2 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N3O2.ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-(ethanimidoylamino)pentanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.67 |
| Formel vægt | 209.0931 |